C3367
Anti-CIITA antibody, Mouse monoclonal
clone 7-1H, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-C2TA, Anti-MHC Class II Transactivator
662,00 €
About This Item
662,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7-1H, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~130 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of Raji cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CIITA(4261)
mouse ... Ciita(12265)
Description générale
Monoclonal Anti-CIITA recognizes human1 and mouse † CIITA.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable