MABE1130
Anti-Hsp70/Hsp72 Antibody, clone 2H9
clone 2H9, from mouse
Synonyme(s) :
Heat shock 70 kDa protein 1A, Heat shock 70 kDa protein 1, HSP70.1
373,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
373,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H9, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA1A(3303)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Hsp70/Hsp72 expression and siRNA-mediated Hsp70 down-regulation in HeLa cells (Rohde, M., et al. (2005). Genes Dev. 19(5):570-582).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the heat schock-inducible Hsp70/Hsp72, but not the constitutively expressed HSPA8/Hsc70 (HSC73) in heat shock protein preparations from bovine skeletal muscle and human myocardium tissue (Demidov, O.N., et al. (1999). Eur. J. Cardiothorac. Surg. 16(4):444-449).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected heat shock-induced Hsp70 expression in four human leukemia cell lines (U937, Jurkat, Molt4, HL60), but not in murine myeloma NSO cells (Lasunskaia, E.B., et al. (1997). Apoptosis. 2(2):156-163).
Epigenetics & Nuclear Function
Chaperones
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Hsp70/Hsp72 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable