MABE1035
Anti-ZBTB46 (ZNF340) Antibody, clone 5A8.1
clone 5A8.1, from mouse
Synonyme(s) :
Zinc finger and BTB domain-containing protein 46, BTB-ZF protein expressed in effector lymphocytes, BTB/POZ domain-containing protein 4, BZEL, Zinc finger protein 340
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A8.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBTB46(140685)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable