MABC98
Anti-Sphingosine 1-phosphate receptor 5 (S1P5) Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Sphingosine 1-phosphate receptor 5, S1P receptor 5, S1P5, Endothelial differentiation G-protein-coupled receptor 8, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-8, S1P receptor Edg-8
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13F9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S1PR5(53637)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sphingosine 1-phosphate receptor 5 in 10 µg of Daudi cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable