Merck
Toutes les photos(6)
Documents
MAB374
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase, clone 6C5
clone 6C5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6C5, monoclonal
Espèces réactives
human, feline, pig, mouse, rabbit, fish, canine, rat
Ne doit pas réagir avec
E. coli
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Catégories apparentées
Description générale
La glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) est une enzyme glycolytique présente à des niveaux raisonnablement élevés dans quasiment tous les tissus. En tant qu′enzyme ′de ménage′, elle catalyse la synthèse du 1,3-biphosphoglycérate, un intermédiaire « de haute énergie » servant à la synthèse de l′ATP. Outre son action cytoplasmique dans le métabolisme, elle est également impliquée dans les premières étapes de l′apoptose ou de la réponse au stress oxydatif où la GAPDH est transloquée dans le noyau. Ces actions peuvent refléter le rôle de la GAPDH dans la réparation de l′ADN ou comme transporteur nucléaire de molécules apoptotiques. Il a également été établi que la GAPDH se fixe spécifiquement à des protéines impliquées dans la pathogénèse de divers troubles neurodégénératifs, notamment le précurseur de la bêta-amyloïde et la huntingtine ; une diminution de la fonction de la GAPDH est ainsi associée aux fibroblastes de la maladie d′Alzheimer et de la maladie de Huntington. La GAPDH a aussi été identifiée comme une cible potentielle de la toxicité cellulaire médiée par l′oxyde nitrique (NO). L′enzyme fonctionnelle complète est un tétramère dont les quatre sous-unités identiques occupent les sommets d'un tétraèdre. Les domaines de liaison incluent également un domaine interagissant principalement avec le NAD+ et un autre interagissant avec le glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP).
Spécificité
Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) de muscle squelettique. L′anticorps reconnaît également la GAPDH cardiaque. L′enzyme GAPDH est détectée dans de nombreuses lignées de cellules non musculaires telles que, entre autres, les cellules HeLa, HCT-116, U937 et THP-1.
Muscle squelettique d′homme, de porc, de chien, de rat, de souris, de lapin, de chat et de poisson. Il a été signalé que cet anticorps ne réagit pas avec la GAPDH d′E. coli.
Immunogène
Glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase de muscle de lapin.
Application
Domaine de recherche
Métabolisme
ELISA :
Une dilution au 1/1000000ème d′un lot précédent a été utilisée pour la purification par immuno-affinité de la GAPDH.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/100-1/300ème d′un lot précédent a été utilisée en immunocytochimie dans 10 mg/ml de PBS-BSA. PFA 4 %, avec PBS-Triton X-100 0,02 % ; 3 min à température ambiante (Griffoni, 2001).
Western blot :
1/100 à 1/300. Reconnaît une bande de 36 kDa du monomère réduit. La GAPDH non réduite se présente sous la forme d′un tétramère de 146 kDa.
Purification par immuno-affinité de la GAPDH.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Le clone 6C5 de l′anticorps anti-glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase est un anticorps monoclonal caractérisé de manière exhaustive et faisant l′objet de nombreuses publications. Cet AcM détecte la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) et son utilisation a été publiée et validée en IP, IC, IF, IH, ELISA et WB.
Sous-domaine de recherche
Enzymes et biochimie
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules A431.
Analyse western blot :
Une dilution au 1/500ème de cet anticorps a permis de détecter du GLYCÉRALDÉHYDE-3-PDH dans 10 μg de lysats de cellules A431.
Description de la cible
38 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans du PBS, pH 7,4 avec 0,1 % d′azide de sodium.
Protéine A purifiée
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 ºC en aliquotes non dilués jusqu′à 6 mois après la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Il est exprimé dans toutes les cellules.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manoj B Menon et al.
PloS one, 6(8), e23054-e23054 (2011-08-20)
SB202190, a widely used inhibitor of p38 MAPKα and β, was recently described to induce autophagic vacuoles and cell death in colon and ovarian cancer cells lines and, therefore, this effect was supposed to be specific for transformed cells and
An integrated systems analysis implicates EGR1 downregulation in simian immunodeficiency virus encephalitis-induced neural dysfunction.
Gersten, M; Alirezaei, M; Marcondes, MC; Flynn, C; Ravasi, T; Ideker, T; Fox, HS
The Journal of Neuroscience null
Anti-VEGF antibody treatment accelerates polycystic kidney disease.
Raina, S; Honer, M; Kramer, SD; Liu, Y; Wang, X; Segerer, S; Wuthrich, RP; Serra, AL
American Journal of Physiology: Renal Physiology null
Studying protein degradation pathways in vivo using a cranial window-based approach.
Unni, VK; Ebrahimi-Fakhari, D; Vanderburg, CR; McLean, PJ; Hyman, BT
Methods null
Kristina Leuner et al.
PloS one, 6(2), e14716-e14716 (2011-03-03)
Psoriasis is a characteristic inflammatory and scaly skin condition with typical histopathological features including increased proliferation and hampered differentiation of keratinocytes. The activation of innate and adaptive inflammatory cellular immune responses is considered to be the main trigger factor of
Articles
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.