MABC967
Anti-Kallikrein 7/KLK7 Antibody, clone 73-1
clone 73-1, from mouse
Synonyme(s) :
KLK7, Kallikrein-7, hK7, Serine protease 6, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
73-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KLK7(5650)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Kallikrein 7/KLK7 in ELISA applications (Shan, S.J., et. al. (2006). Clin Chem. 52(10):1879-86; Kishi, T., et. al. (2004). Clin Chem. 50(4):709-16).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Kallikrein 7/KLK7 in human skin tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité