Principaux documents
8.52267
Sigma-Aldrich
Fmoc-hArg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-hArg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-homoarginine
1 G
110,00 €
5 G
440,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
110,00 €
5 G
440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H42N4O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
662.80
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
Clé InChI
DOGZBRBJANHMLA-LJAQVGFWSA-N
Description générale
Fmoc-homoArg(Pbf)-OH is a useful tool for the introduction of homoarginine during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -7.0 - -3.0 °
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable