MABC158
Anti-hyaluronan synthase 1 Antibody, clone 12A2.3
clone 12A2.3, from mouse
Synonyme(s) :
Hyaluronan synthase 1, Hyaluronate synthase 1, Hyaluronic acid synthase 1, HA synthase 1, HuHAS1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12A2.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAS1(3036)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detects hyaluronan synthase 1 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HL-60 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable