MABC1120
Anti-PD-L2 Antibody, clone 366C.9E5
clone 366C.12.9E5.E10.19.1F8, from mouse
Synonyme(s) :
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
366C.12.9E5.E10.19.1F8, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCD1LG2(80380)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PD-L2 in Immunohistochemistry applications (Sridharan, V., et. al. (2016). Cancer Immunol Res. 4(8):679-87; Roemer, M.G., et. al. (2016). J Clin Oncol. 34(23):2690-7; Chong, L.C., et. al. (2016). Blood. 128(9):1206-13; Calles, A., et. al. (2015). J Thorac Oncol. 10(12):1726-35).
Apoptosis & Cancer
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected PD1-L2 in human tonsil tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité