MAB5446
Anti-Neurofilament NF-H Antibody, tail domain (Phosphate dependent), clone RMO-24
ascites fluid, clone RMO-24, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RMO-24, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
rat ... Nefh(24587)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Immunohistochemistry. The antibody has been used successfully on Bouin′s and alcohol-fixed paraffin-embedded or frozen tissue sections. Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections require pretreatment with trypsin.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Control: Brain
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable