MAB5208
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AB10
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid Antibody, β 1-16, clone AB10, clone AB10, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AB10, monoclonal
Espèces réactives
human, monkey, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 5-10 µg/mL
Immunocytochemistry: 5-10 µg/mL
ELISA: 0.2-1.0 µg/mL
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable