A1976
Anti-Amyloid Peptide β, Cleavage Site 42 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Aβ 42
1 050,00 €
About This Item
1 050,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 4 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
dot blot: 0.05-1 μg/mL
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:200
radioimmunoassay: 1:200
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Ala42)
Informations sur le gène
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves