MAB4343
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6F1.2
Synonyme(s) :
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
About This Item
153,00 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-SOX-2, clone 6F1.2, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
Description générale
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Facteurs de transcription
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.