SAB3500363
Anti-SOX2 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-ANOP3, Anti-MCOPS3, Anti-SRY-box 2, Anti-Sex-determining region Y-box 2
406,00 €
About This Item
406,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-SOX2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX2(6657)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Liaison
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable