MAB379
Anti-Glutamate Receptor 5, 6, 7 Antibody, clone 4F5
ascites fluid, clone 4F5, Chemicon®
Synonyme(s) :
GluR5/6/7
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIK1(2897)
1 of 4
Cet article | AB5847 | MAB363 | SAB1402797 |
---|---|---|---|
Gene Information human ... GRIK1(2897) | Gene Information human ... GRIA1(2890) | Gene Information frog ... Grin1(780048) | Gene Information human ... GRIA3(2892) |
antibody form ascites fluid | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
clone 4F5, monoclonal | clone polyclonal | clone 54.1, monoclonal | clone 3D10, monoclonal |
species reactivity rat, human, monkey | species reactivity rat | species reactivity rat, monkey, human, Xenopus | species reactivity human |
isotype IgM | isotype - | isotype IgG2a | isotype IgG2aκ |
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA
RIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable