MAB3662
Anti-TIF1 beta Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Synonyme(s) :
TIF1beta
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM28(10155)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable