MAB3226
Anti-Cytokeratin 7 Antibody, clone RCK105
clone RCK105, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CD20, Anti-CK-20, Anti-CK20, Anti-K20, Anti-KRT21
472,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
About This Item
472,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RCK105, monoclonal
Espèces réactives
hamster, canine, human, feline, pig, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
dog ... Krt7(477602)
human ... KRT7(3855)
mouse ... Krt7(110310)
rat ... Krt7(300242)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytokeratins
Immunohistochemistry on frozen tissue sections.
Immunocytochemistry
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable