Principaux documents
MAB3507
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-caspase 2, clone 11B4
clone 11B4, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
ICH-1
100 μG
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
100 μG
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11B4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, monkey, human, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP2(835)
Spécificité
L'anticorps MAB3507 reconnaît un épitope réactif qui se situe dans la sous-unité P19 de la caspase-2 humaine (ICH-1, Nedd-2).
Immunogène
Anticorps dirigé contre la sous-unité P19 de la protéine de caspase-2 recombinante humaine.
Application
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Métabolisme
L'anticorps anti-caspase 2, clone 11B4, est un anticorps dirigé contre la caspase 2 destiné à l'analyse par ELISA, FC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Caspases
Enzymes et biochimie
Western blotting : la concentration recommandée est de 5 μg/ml, car elle a permis de détecter la caspase-2 endogène dans 5 x 10E5 cellules HeLa et MCF-7.
Immunoprécipitation : concentration recommandée 1-5 μg/ml ; FACS : concentration recommandée 1 μg/ml. Il est nécessaire de perméabiliser la membrane cellulaire avant l'analyse.
Dosages immuno-enzymatiques (EIA) : concentration recommandée 0,5-1 μg/ml.
Immunohistochimie : utiliser le produit à 10-20 μg/ml. Il est nécessaire de fixer les cellules dans 4 % de paraformaldéhyde/0,18 % de Triton-X100 pendant 10 minutes avant le marquage.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Liaison
Remplace : 04-571
Forme physique
En solution avec 0,05 % de Bronidox comme conservateur.
Format : Purifié
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christopher J Del Nagro et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(2), 303-314 (2013-11-20)
Activation of Checkpoint kinase 1 (Chk1) following DNA damage mediates cell cycle arrest to prevent cells with damaged DNA from entering mitosis. Here we provide a high-resolution analysis of cells as they undergo S- and G₂-checkpoint bypass in response to
Brittany L Carroll et al.
FEBS open bio, 8(1), 27-40 (2018-01-13)
Sphingosine kinase 1 (SK1) is a lipid kinase whose activity produces sphingosine 1-phosphate, a prosurvival lipid associated with proliferation, angiogenesis, and invasion. SK1 overexpression has been observed in numerous cancers. Recent studies have demonstrated that SK1 proteolysis occurs downstream of
M J Parsons et al.
Cell death and differentiation, 20(9), 1174-1182 (2013-05-07)
Despite being the most evolutionarily conserved of the mammalian caspases, little is understood about the cellular function of caspase-2 in normal tissues or what role caspase-2 may have in the progression of human disease. It has been reported that deletion
Ramaswamy Sharma et al.
PloS one, 9(4), e93696-e93696 (2014-04-03)
Osteoporosis is a silent disease, characterized by a porous bone micro-structure that enhances risk for fractures and associated disabilities. Senile, or age-related osteoporosis (SO), affects both men and women, resulting in increased morbidity and mortality. However, cellular and molecular mechanisms
L Dorstyn et al.
Cell death and differentiation, 19(8), 1288-1298 (2012-04-14)
Caspase-2 is an initiator caspase, which has been implicated to function in apoptotic and non-apoptotic signalling pathways, including cell-cycle regulation, DNA-damage signalling and tumour suppression. We previously demonstrated that caspase-2 deficiency enhances E1A/Ras oncogene-induced cell transformation and augments lymphomagenesis in