MAB3121
Anti-Bcl-XL and BclXs Antibody, clone 7B2.5
clone 7B2.5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-BCL-XL
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7B2.5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L1(598)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (Cheng, 1996; Gottschalk, 1996)
Immunohistochemistry (Foreman, 1996; Wrone-Smith, 1995)
Western blotting: ( 0.5 μg/mL)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)