AB3573
Anti-BCL-XL (pS62) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Bcl-2-binding component 6, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter, Bcl-2-like 8 protein, BAD, BBC6, BCL2L8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer62)
Informations sur le gène
human ... BCL2L1(598)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualité
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
SK-BR-3 cells treated with vinblastine.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2