Principaux documents
XX42T1900
Millipore
Tri-clamps 3/4", acier inoxydable
4 EA
247,00 €
247,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Changer de vue
4 EA
247,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
247,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Entrée CA/CC
230 V, 50 Hz
Niveau de qualité
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Diamètre
7.5 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany