Principaux documents
MAB2263
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GluR1-NT (NT), clone RH95
clone RH95, from mouse
Synonyme(s) :
AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
100 μG
540,00 €
540,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1007
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
540,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
540,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1007
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RH95, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA1(2890)
Description générale
Les récepteurs du glutamate (GluR) constituent un groupe varié responsable de la médiation de la majeure partie de la transmission synaptique excitatrice dans le SNC des vertébrés. Ils peuvent être catégorisés comme ionotropiques ou métabotropiques, et classés en sous-catégories d'après les agonistes qu'ils préfèrent (NMDA, AMPA ou acide kaïnique). Il existe quatre types de sous-unités GluR sélectives de l'AMPA (GluR1, GluR2, GluR3 et GluR4). Les combinaisons tétramères ou pentamères des différentes sous-unités contribuent à la diversité fonctionnelle des récepteurs AMPA. Les récepteurs AMPA médient un courant synaptique rapide dans la plupart des synapses excitatrices, la stœchiométrie étant caractérisée par la composition en sous-types. Le résidu critique contrôlant la perméabilité au calcium se trouve dans la région de la boucle P ("pore loop"). Dans GluR1, GluR3 et GluR4, cette position est occupée par un résidu Gln. L'insertion ou le retrait des canaux oligomères GluR1/GluR4 dans les membranes post-synaptiques semble dépendre de l'activité LTP/LTD, tandis que les oligomères GluR2/GluR3 sont recyclés en continu.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'extrémité N-terminale de GluR1.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la thyroglobuline correspondant à la région de l'extrémité N-terminale de GluR1 de rat.
Épitope : Extrémité N-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-GluR1-NT (extrémité N-terminale), clone RH95, est un anticorps dirigé contre GluR1-NT (extrémité N-terminale) destiné aux analyses par WB, IP, IC et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cerveau de rat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter GluR1 dans 10 µg de lysat de cerveau de rat.
Description de la cible
110 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4, NaCl 150 mM) avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cerveau de rat
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PKM? knockdown disrupts post-ischemic long-term potentiation via inhibiting postsynaptic expression of aminomethyl phosphonic acid receptors.
Cheng, N; Hu, X; Tian, T; Lu, W
Journal of biomedical research null
Caroline Jung et al.
Psychopharmacology, 233(17), 3161-3172 (2016-07-05)
When ad libitum-fed rats undergo cocaine place preference conditioning (CPP) but are switched to food restriction for testing, CPP becomes resistant to extinction and correlates with phosphorylation of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor GluA1 at Ser845 in nucleus accumbens (NAc) core.
Xiaofen Zhong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(37), 12841-12847 (2012-09-14)
MeCP2 (methyl CpG binding protein 2) is a key player in recognizing methylated DNA and interpreting the epigenetic information encoded in different DNA methylation patterns. The functional significance of MeCP2 to the mammalian nervous system is highlighted by the discovery
The X-linked mental retardation protein OPHN1 interacts with Homer1b/c to control spine endocytic zone positioning and expression of synaptic potentiation.
Nakano-Kobayashi, A; Tai, Y; Nadif Kasri, N; Van Aelst, L
The Journal of Neuroscience null
Paul Farrow et al.
eLife, 4, e09693-e09693 (2015-12-02)
AMPA receptor (AMPAR) function is modulated by auxiliary subunits. Here, we report on three AMPAR interacting proteins-namely CKAMP39, CKAMP52 and CKAMP59-that, together with the previously characterized CKAMP44, constitute a novel family of auxiliary subunits distinct from other families of AMPAR