MAB2262
Anti-Excitatory amino acid transporter 2 Antibody, clone G6
clone G6, from mouse
Synonyme(s) :
Glutamate/aspartate transporter II, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 2, Solute carrier family 1 member 2, excitatory amino acid transporter 2, excitotoxic amino acid transporter 2, glial high affinity glutamate transporter, solute carrier
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
498,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
G6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (100% immunogen homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC1A2(6506)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Excitatory amino acid transporter 2 on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable