MAB2258
Anti-Syntaxin-3 Antibody, clone 1-146
clone 1-146, from mouse
Synonyme(s) :
syntaxin 3, syntaxin 3A
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-146, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STX3(6809)
rat ... Stx3(81802)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Qualité
Western Blot Analysis: : 0.5 µg/mL dilution of this antibody detected Syntaxin-3 on 15 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable