MAB2168
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 2146-2541, clone HU-2E8
ascites fluid, clone HU-2E8, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HU-2E8, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections
(human tissue): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable