MAB2079-AF555
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 555
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable