CBL1348
Anti-Integrin beta1 Antibody, clone HM beta 1.1
clone HM beta 1.1, from hamster
Synonyme(s) :
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen
CD29 includes MDF2,
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HM beta 1.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
mouse ... Itgb1(16412)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Integrins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
NIH3T3, A431
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable