MAB19101
Anti-Tenascin Antibody, clone DB7
clone DB7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Tenascin-C
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DB7, monoclonal
Espèces réactives
human, rabbit, guinea pig
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (formalin-fixed and paraffin-embedded sections): 1:200-1:400.
Requires pepsin digestion (0.1-.4% pepsin in .1% HCL pH 1.0, 30-50 minutes at 37C; neutralize sections with 2 quick rinses in 1X PBS pH 7.4 prior to blocking and antibody staining. Enhanced ABC or amplified detection systems recommended for best signals. See Soini, Y 1993 J Clin Patholo for protocol for decalified bone.
Immunoblotting: 1:1000; SDS sample buffer lysis of whole human fibroblasts; 6.5% PAGE reduced gels. Two distinct bands, 250,000 & 190,000 {Soini, Y Am. J. Clin. Path. 1993)
Final dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable