MAB1618-AF647
Anticorps anti-dynéine, IC, cytosolique, clone 74.1, conjugué à l′Alexa Fluor™ 647
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
74.1, monoclonal
Espèces réactives
sheep, mouse, Xenopus, human, Drosophila, rat, bovine, fish
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYNC1I1(1780)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
L'anticorps non conjugué (réf. MAB1618) s'avère également convenir aux applications de western blotting, d'immunocytochimie, d'immunofluorescence et d'immunoprécipitation.
Structure cellulaire
Cytosquelette
Qualité
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/100e de cet anticorps a détecté la dynéine dans des cellules A431.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable