MAB1580
Anti-Oligodendrocytes Antibody, clone NS-1
ascites fluid, clone NS-1, Chemicon®
Synonyme(s) :
RIP
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NS-1, monoclonal
Espèces réactives
human, hamster, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG2(10215)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Oligodendrocyte culture, Brain
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable