MAB13426
Anti-MMP-13 Antibody, clone LIPCO IID1
clone LIPCO IID1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Collagenase-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LIPCO IID1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP13(4322)
Spécificité
Cellular Localization:
Cytoplasmic
Immunogène
Application
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Conditioned, serum-free medium from (PMA-treated) rat fibrosarcoma cells or rat keratinocyte CCL-4.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable