MAB1254B
Anti-Chymase Antibody, clone B7, biotin conjugated
clone B7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Mast Cell Protease I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B7, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CMA1(1215)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
For optimal results, tissues or cytospin preparations should be fixed in Carnoy′s Fluid (60% ethanol, 30% chloroform, 10% glacial acetic acid). Not recommended for use on formaldehyde fixed tissue.
Not recommended for use on Western blots.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: lung, heart, skin, placenta.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable