MAB4416
Anti-Plet-1 (Placenta-expressed transcript 1 protein) Antibody, clone 1D4
clone 1D4, from rat
Synonyme(s) :
chromosome 11 open reading frame 34, hypothetical protein LOC349633, placenta expressed transcript 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D4, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLET1(349633)
Catégories apparentées
Description générale
Recently, Plet-1 has been identified as a specific marker of early thymic epithelial progenitor cells. In the postgastrulation embryo, Plet-1 expression is highly restricted to the developing pharyngeal endoderm and mesonephros. This antibody recognizes the same protein as MTS20 and MTS24.
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Depreter, M.G.L., et al., 2008).
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody detected Plet-1 in 10 µg of human placenta cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human placenta cell lysate
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable