Principaux documents
MAB0051
Sigma-Aldrich
Anti-Rabies (5mL)
5 ML
605,00 €
605,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
605,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
application:
citations:
605,00 €
Date d'expédition estimée le03 février 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable