M00003700
Boîtier de cassette vide sans anneau
Close monitor inlet and outlet
Synonyme(s) :
Boitier de cassette
156,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
About This Item
156,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
environmental
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
•Cassettes vides pour l'analyse des aérosols
•Produit destiné à être utilisé avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose)
Les cassettes Millipore de 37 mm pour l'analyse des aérosols sont des supports de filtre en plastique transparents et jetables, destinés à être utilisés avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose). Un mince tampon de cellulose scelle le filtre entre les sections de la cassette afin de répartir uniformément l'échantillon sur l'ensemble de sa surface.
La conception en trois sections permet de maintenir le filtre en place lorsque le haut de la cassette est ouvert pour procéder à un échantillonnage d'air libre. La valeur du comptage originel moyen ("Average Background particle Count" ou ABC) est indiqué sur l'emballage de chaque cassette.
Applications :
Les cassettes pour l'analyse des aérosols sont disponibles avec des membranes en esters de cellulose et à pores de 0,45 µm et 0,8 µm. Les cassettes avec membranes appariées en poids contiennent deux filtres de même poids, à 0,1 mg près, ce qui permet de s'affranchir de la pré-pesée des filtres en analyse gravimétrique.