LX0350
Lithium Hydroxide, Monohydrate
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
Lithium Hydroxide, Monohydrate, Lithium Hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Couleur
white
pH
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
pb
924 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
424 °C
Solubilité
124 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.002%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Li+].[O-H].O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Application
- A catalyst to synthesize 3,4-disubstituted pyrrole derivatives by reacting with aromatic aldehydes and enolisable ketones via in situ formation of chalcones.[1]
- A precursor for the fabrication of lithium-ion battery cathode material.[2]
- A starting material to synthesize lithium cobalt oxide (LiCoO2, a positive electrode material) by hydrothermal reaction with cobalt (II) nitrate and hydrogen peroxide.[3]
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White
Form: Crystals
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.002% max
Insoluble matter: 0.01% max
Iron (Fe): 0.002% max
Lithium carbonate (Li2CO3): 2.0% max
Sulfate (SO4): 0.05% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable