K005A51FF1
Opticap® XL1 Clarigard®
inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 1 in. (2.5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL1 Clarigard 0.5 μm 3/4 in. TC/TC
157,00 €
Date d'expédition estimée le08 août 2025Détails
About This Item
157,00 €
Date d'expédition estimée le08 août 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Longueur
21.6 cm (8.5 in.)
Longueur nominale des cartouches
1 in. (2.5 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
21.6 cm (8.5 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg/capsule
Matrice
Clarigard®
Dimension de pores
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Description générale
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location.
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable