Principaux documents
INTELLIFLEX-DRSE
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX DRSE
multiplex up to 500 analytes
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
Gamme de produits
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système xMAP® INTELLIFLEX DRSE est le dernier né de la famille Luminex et dispose de fonctionnalités avancées comme un PC intégré avec écran tactile et des fonctions de maintenance automatisées. La conception réduit le besoin d'alignement optique et est plus petite et plus légère que les autres lecteurs Luminex basés sur la cytométrie en flux. Le système fonctionne avec des plaques de 96 et 384 puits.
Application
Le système xMAP® INTELLIFLEX DRSE permet de multiplexer jusqu'à 500 analytes grâce à la combinaison d'ensembles de microsphères fluorescentes à coloration différentielle et d'une conception d'instrument innovante. Le système est compatible avec tous les tests multiplex MILLIPLEX® existants.
Informations légales
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Directive DEEE :
Dans l'Union européenne, ce produit est classé dans la catégorie des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) à la fin de sa vie utile.
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Contenu apparenté
Get even more out of your samples with this Luminex® technology-based mouse cytokine assay – the MILLIPLEX® Mouse Cytokine Expanded Panel 1.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.