934836
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate with vinylene carbonate additive, 1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC, battery grade, ≥99.95% trace metals basis
Synonyme(s) :
1.2 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (w/w) + 1 wt.% VC
108,00 €
About This Item
108,00 €
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.95% trace metals basis
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
(LiPF6 1.2 M)
Impuretés
≤100.0 ppm H2O
≤250.0 ppm KF
Couleur
clear colorless to faint yellow
Densité
1.24733 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clé InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone,Teeth, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
69.8 °F
Point d'éclair (°C)
21 °C