Principaux documents
HTS037RTA
Sigma-Aldrich
Ready-to-Assay PAR2 Protease Activate
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable