S9192
Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-amide
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
PAR-2 (1-6) Human, PAR2 activating peptide, PAR2-AP, SLIGKV-NH2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C28H54N8O7/c1-7-17(6)23(36-27(42)20(12-15(2)3)34-25(40)18(30)14-37)28(43)32-13-21(38)33-19(10-8-9-11-29)26(41)35-22(16(4)5)24(31)39/h15-20,22-23,37H,7-14,29-30H2,1-6H3,(H2,31,39)(H,32,43)(H,33,38)(H,34,40)(H,35,41)(H,36,42)/t17-,18-,19-,20-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
HOWDUIVVWDUEED-WAUHAFJUSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Insrr(23920)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable