DVPP09050
Filtre membrane en PVDF, 0,65 µm de dimension de pores
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Membrane en PVDF hydrophile Durapore®
339,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
339,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>6 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Produit décliné en plusieurs dimensions de pores (versions hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore adsorbent très peu les protéines, ce qui limite les interactions avec votre échantillon et maximise son recouvrement.
Application
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
- Stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)