Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
HF180MC100
Millipore
Cartes à membrane Hi-Flow Plus HF180
pack of 100 laminated membrane cards, size 6 cm × 30.1 cm
Synonyme(s) :
Membrane Hi-Flow Plus 180, HF, Hi-Flow, carte à membrane, membrane de dosage immuno-enzymatique, membrane en nitrocellulose, membrane à flux latéral
100 SHEETS
498,00 €
498,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 SHEETS
498,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Nomenclature NACRES :
NB.24
498,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Conditionnement
pack of 100 laminated membrane cards
Niveau de qualité
Paramètres
180 sec/4 cm capillary flow rate
Taille
6 cm × 30.1 cm
Description générale
Les membranes Hi-Flow Plus sont conçues et optimisées pour les tests de diagnostic rapide à flux latéral qui nécessitent une cohérence et des performances supérieures. Les tests à flux latéral facilitent la détection / la quantification rapides et pratiques d'analytes tels que les anticorps et les antigènes présents dans les échantillons biologiques, notamment le sang, la salive et l'urine. Les membranes Hi-Flow™ Plus sont parfaitement adaptées à ces applications. Déclinées en différents temps d'écoulement capillaire et options, de support, les membranes Hi-Flow™ Plus peuvent améliorer la performance des tests et offrir la flexibilité nécessaire pour répondre à une large gamme d'exigences en matière de conception de tests. Hi-Flow™ Plus 180 (HF180) convient aux tests où la sensibilité est essentielle, lorsque l'analyte d'intérêt peut être présent en quantités limitées, et où la rapidité n'est pas la première préoccupation. Ce pack Hi-Flow™ Plus 180 contient 100 cartes préassemblées composées de la membrane Hi-Flow™ Plus 180 sur un support de carte en plastique.
Application
  • La membrane Hi-Flow Plus est une matière première essentielle qui convient à un large éventail de tests à flux latéral. Elle est utilisée dans des domaines, tels que : le dépistage de maladies infectieuses (COVID-19, VIH, grippe, paludisme, IST, etc.), la santé de la femme, la détection de biomarqueurs, le dépistage de stupéfiants, le développement de médicaments, les analyses environnementales, les applications agricoles, la sécurité alimentaire, le contrôle de qualité des produits, la santé animale.
  • Les membranes Hi-Flow Plus sont adaptées pour toutes les techniques de tests à flux latéral incluant les tests de détection de type compétitif, sandwich et multiplexe.
  • Elles sont optimisées aussi bien pour les tests qualitatifs que quantitatifs et sont facilement compatibles avec les particules des détecteurs à flux latéral, y compris les nanoparticules d'or colloïdal, les microsphères colorées/fluorescentes, etc.
  • Les membranes Hi-Flow Plus conviennent aux tests à flux latéral conçus pour détecter les analytes présents dans une grande variété de matrices d'échantillons, notamment le sang, la salive, l'urine, les frottis nasopharyngés prélevés par écouvillon, la sueur et autres.
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES :
  • Débit et chimie de surface constants, procédé de fabrication robuste
  • Chimie de surface brevetée optimisée pour les applications à flux latéral
  • Haut niveau de qualité : MQ400
  • Partenaire et marque de confiance, avec des décennies d'expérience dans la fabrication
  • Grande capacité de production, niveaux de stock élevés, plusieurs lignes de fabrication.
  • Packs d'échantillons pratiques disponibles en plusieurs formats
  • Des quantités à l'échelle industrielle sont disponibles à l'achat en ligne avec expédition immédiate.
Nous offrons une solution complète ; en plus des membranes Hi-Flow Plus, nous proposons des matières premières pour l'ensemble des opérations de tests à flux latéral ainsi que des services de mise au point de tests (inclure le lien vers le Services de mise au point de tests à flux latéral (sigmaaldrich.com)) BÉNÉFICES :
  • Temps d'écoulement capillaire et épaisseur de la membrane constants
  • La morphologie supérieure de la surface permet une distribution homogène et régulière des réactifs sur la surface de la membrane
  • Formation de lignes de test et témoins nettes, intenses
  • Excellente homogénéité intra-lot et inter-lot.
  • Meilleure sensibilité des tests.
  • Excellente reproductibilité
  • Amélioration des rendements de fabrication des tests à flux latéral.
  • Livraison rapide et délai de mise en œuvre réduit.
  • Pas de rupture d'approvisionnement
  • Excellent support technique
Informations légales
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the pore size of the nitrocellulose membrane?
    1 answer
    1. Hi-Flow Plus membranes are not characterized by pore size. However, the HF180 membrane is estimated to have a pore size between 5 microns and 8 microns, based on expected performance in traditional filtration methods.
      Helpful?
  2. are there plastic boxes that hold the membrane to assemble the detection devices, including single-plex and double-plex holders?
    1 answer
    1. Regrettably, we do not offer injection molded or 3D printed cartridge options for the final assembly of a device.