FR139376080
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-010 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay
Synonyme(s) :
Detector Particles, Fluorescent Beads
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Conditionnement
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
Concentration
1% solids
Technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Couleur
fluorescent green
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diamètre des billes
0.130-0.190 μm±<5%
Capacité
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Contenu apparenté
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.