Principaux documents
Z505668
Ace O-ring, CAPFE
wall size 3.5 mm, I.D. 25.0 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 7855838
D.I.
25.0 mm
Taille de la paroi
3.5 mm