EZPIIANP
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
Synonyme(s) :
Collagen alpha-1 Type II chain
Produits recommandés
Nom du produit
Type IIA Collagen N-Propeptide (PIIANP) ELISA,
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type plasma (K2 EDTA)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... COL2A1(1280)
Description générale
Spécificité
No cross-reactivity observed with intact Type I, Type II and Type III collagen and procollagen
Application
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials