ABT256
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
429,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
429,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, sheep
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL1A1(1277)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in mouse lung tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Telo-Collagen Type I, A1/COL1A1 in 1 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2