ES009
p-NPP Single Reagent, Yellow, Alkaline Phosphatase Substrate (soluble)
500 ml p-NPP Single Reagent, Yellow, Alkaline Phosphatase Substrate (soluble) for ELISA.
431,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
431,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
λmax
405 nm
Application
This is an excellent substrate for phosphatase based ELISA assays.
It produces a soluble end product which is yellow in color and reads at 405 nm to 410 nm. Both kinetic and end point determinations can be performed.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.