Principaux documents
DX2515
Supelco
Drierite Indicating
size 8 mesh
Synonyme(s) :
desiccant
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
granular
Taille
8 mesh
Taille des particules
8 mesh
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
8 Mesh
Application
8 Mesh
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)