Principaux documents
DX0837
Supelco
Dichlorométhane
OmniSolv® HR-GC
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CH2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.93
Beilstein:
1730800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-838-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Limite d'explosivité
22 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤5
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
-95 °C
−95 °C (lit.)
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv® HR-GC
Stabilized with an alkene.
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)2ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)20ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)1µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)10µg/L maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue1ppm maxFree halogensPasses testTitrable acid0.2µeq/g maxWater (H2O)0.01% max
Evaporation Number: 1.9
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)